4-Fluoro-3-nitrotoluene 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H63317.14
H63317.22
H63317.14EA
601
PLN
H63317.14
H63317.22
4-Fluoro-3-nitrotoluene 98%
4-Fluoro-3-nitrotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 446-11-7
Molecular Formula: C7H6FNO2
Formula Weight: 155.13
Physical Form: Liquid
Appearance: Red-brown
Boiling Point: 241° dec
Beilstein Reference: 2253853
UN No.: UN2810
MDL No.: MFCD00007060
Formuła:
C₇H₆FNO₂ Temp. Wrzenia: 241 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007060 Numer CAS: 446-11-7 ADR: 6.1,III |