2-Bromobenzothiazole 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H63286.03
H63286.06
H63286.14
H63286.03EA
393
PLN
H63286.03
H63286.06
H63286.14
2-Bromobenzothiazole 99%
2-Bromobenzothiazole
Purity: 99%
CAS No.: 2516-40-7
Molecular Formula: C7H4BrNS
Formula Weight: 214.08
Flash Point:
Formuła:
C₇H₄BrNS Temp. topnienia: 39…43 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02681887 Numer CAS: 2516-40-7 |