Methyl-4-fluoro-2-methylbenzoate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Methyl 4-fluoro-2-methylbenzoate
H63268.06
H63268.14
H63268.22
H63268.06EA
346
PLN
H63268.06
H63268.14
H63268.22
Methyl-4-fluoro-2-methylbenzoate 98%
Methyl-4-fluoro-2-methylbenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 174403-69-1
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.16
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD06203790
Formuła:
C₉H₉FO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06203790 Numer CAS: 174403-69-1 |