(R)-Piperidine-2-carboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H63255.06
H63255.14
H63255.22
H63255.06EA
368
PLN
H63255.06
H63255.14
H63255.22
(R)-Piperidine-2-carboxylic acid 97%
(R)-Piperidine-2-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1723-00-8
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
Physical Form: Solid
Melting Point: 277° dec
Beilstein Reference: 81094
Optical Rotation: +27°(c=1 in water)
MDL No.: MFCD00064346
Formuła:
C₆H₁₁NO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064346 Numer CAS: 1723-00-8 Numer WE (dawny EINECS): 217-024-4 |