Ethyl 2-Methylquinoline-6-Carboxylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ethyl 2-methylquinoline-6-carboxylate
H63213.03
H63213.06
H63213.03EA
596
PLN
H63213.03
H63213.06
Ethyl 2-Methylquinoline-6-Carboxylate 97%
Ethyl-2-methylquinoline-6-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 855763-77-8
Molecular Formula: C13H13NO2
Formula Weight: 215.25
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD09879697
Formuła:
C₁₃H₁₃NO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09879697 Numer CAS: 855763-77-8 |