tert-Butyl-2-(methylamino)acetate hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H63176.06
H63176.14
H63176.06EA
652
PLN
H63176.06
H63176.14
tert-Butyl-2-(methylamino)acetate hydrochloride 97%
tert-Butyl-2-(methylamino)acetate hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 5616-81-9
Molecular Formula: C7H15NO2.HCl
Formula Weight: 181.66
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 137-141°
MDL No.: MFCD00080936
Formuła:
C₇H₁₆ClNO₂ Temp. topnienia: 137…141 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00080936 Numer CAS: 5616-81-9 |