2-Fluoro-3-nitrotoluene 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Fluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
H63173.14
H63173.22
H63173.14EA
735
PLN
H63173.14
H63173.22
2-Fluoro-3-nitrotoluene 98%
2-Fluoro-3-nitrotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 437-86-5
Molecular Formula: C7H6FNO2
Formula Weight: 155.13
Flash Point: 98°(208°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.276
Refractive Index: 1.5290
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: 19° dec.
Boiling Point: 111°/12mm
Beilstein Reference: 2442082
UN No.: UN2810
MDL No.: MFCD03412242
Formuła:
C₇H₆FNO₂ MW: 155.13 g/mol Temp. Wrzenia: 111 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 19 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.276 Temp. Zapłonu: 98 °C (208 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03412242 Numer CAS: 437-86-5 ADR: 6.1 III |