5-Methoxy-7-methyl-1H-indole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Methoxy-7-methylindole
H63123.03
H63123.06
H63123.03EA
1430
PLN
H63123.03
H63123.06
5-Methoxy-7-methyl-1H-indole 97%
5-Methoxy-7-methyl-1H-indole
Purity: 97%
CAS No.: 61019-05-4
Molecular Formula: C10H11NO
Formula Weight: 161.2
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD09027022
Formuła:
C₁₀H₁₁NO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09027022 Numer CAS: 61019-05-4 |