DL-Homoserine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
H-DL-HoSer-OH, H-DL-Hser-OH, H-DL-HomoSer-OH, (±)-Homoserine
H63118.03
H63118.06
H63118.03EA
597
PLN
H63118.03
H63118.06
DL-Homoserine 98%
DL-Homoserine
Purity: 98%
CAS No.: 1927-25-9
Molecular Formula: C4H9NO3
Formula Weight: 119.12
Physical Form: Solid
Melting Point: 188-189°
Beilstein Reference: 1721682
MDL No.: MFCD00002618
Formuła:
C₄H₉NO₃ MW: 119.12 g/mol Temp. Wrzenia: 276 Temp. topnienia: 188…189 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002618 Numer CAS: 1927-25-9 Numer WE (dawny EINECS): 217-661-8 |