2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Bromomethyl-4-fluorobenzonitrile
H63110.06
H63110.14
H63110.06EA
982
PLN
H63110.06
H63110.14
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide 98%
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
Purity: 98%
CAS No.: 421552-12-7
Molecular Formula: C8H5BrFN
Formula Weight: 214.04
Physical Form: Solid
UN No.: UN2923
MDL No.: MFCD08059542
Formuła:
C₈H₅BrFN MW: 214.04 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08059542 Numer CAS: 421552-12-7 ADR: 8 III |