Methyl-3-cyanoindole-6-carboxylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 3-cyano-1H-indole-6-carboxylate
H63100.MD
H63100.03
H63100.06
H63100.MDEA
590
PLN
H63100.MD
H63100.03
H63100.06
Methyl-3-cyanoindole-6-carboxylate 97%
Methyl-3-cyanoindole-6-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 1000576-51-1
Molecular Formula: C11H8N2O2
Formula Weight: 200.19
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD09878564
Formuła:
C₁₁H₈N₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09878564 Numer CAS: 1000576-51-1 |