3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid predominantly trans 98% 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10514.09
A10514.18
A10514.09EA
460
PLN
A10514.09
A10514.18
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid predominantly trans 98% 98%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid
Purity: 98%
CAS No.: 2243-42-7
Molecular Formula: C13H10O3
Formula Weight: 214.22
Melting Point: 111-115°
Beilstein Reference: 978452
Formuła:
C₁₇H₂₄O₃ MW: 276.37 g/mol Temp. topnienia: ∼ 195 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.2141 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017291 Numer CAS: 22014-01-3 Numer WE (dawny EINECS): 218-811-5 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Colour) | White to cream or pale yellow or pale orange |
Form | Powder |
Assay (Aqueous acidbase Titration) | >97.5 to <102.5% |
Assay (Silylated GC) | >97.5% (sum of isomers) |