Fmoc-Lys(Dnp)-OH 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Nepsilon-2,4-Dinitrophenyl-Nα-Fmoc-L-lysine
H63050.03
H63050.06
H63050.03EA
1270
PLN
H63050.03
H63050.06
Fmoc-Lys(Dnp)-OH 98%
Fmoc-Lys(Dnp)-OH
Purity: 98%
CAS No.: 148083-64-1
Molecular Formula: C27H26N4O8
Formula Weight: 534.52
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00273454
Formuła:
C₂₇H₂₆N₄O₈ MW: 534.525 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00273454 Numer CAS: 148083-64-1 |