(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
H-Ala-NH2.HCl, (S)-2-Aminopropionamide Hydrochloride, L-Alanamine Hydrochloride, H-Ala-NH₂·HCl, L-Alaninamide hydrochloride
H63019.06
H63019.14
H63019.22
H63019.06EA
437
PLN
H63019.06
H63019.14
H63019.22
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride 95%
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 33208-99-0
Molecular Formula: C3H8N2O.HCl
Formula Weight: 124.57
Physical Form: Solid
Melting Point: 212-217° dec
Optical Rotation: +11°(c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00066145
Formuła:
C₃H₉ClN₂O MW: 124.57 g/mol Temp. topnienia: 212…217 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066145 Numer CAS: 33208-99-0 |