3-phenylimidazolidine-2,4-dione 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Phenylimidazolidine-2,4-dione, 3-Phenylhydantoin
H63009.MD
H63009.03
H63009.MDEA
424
PLN
H63009.MD
H63009.03
3-phenylimidazolidine-2,4-dione 95%
3-phenylimidazolidine-2,4-dione
Purity: 95%
CAS No.: 2221-13-8
Molecular Formula: C9H8N2O2
Formula Weight: 176.17
Physical Form: Solid
Appearance: White
MDL No.: MFCD00209486
Formuła:
C₉H₈N₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00209486 Numer CAS: 2221-13-8 |