Sodium hexabromoplatinate(IV) hexahydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
88966.03
88966.06
88966.03EA
1230
PLN
88966.03
88966.06
Sodium hexabromoplatinate(IV) hexahydrate
Sodium hexabromoplatinate(IV) hexahydrate
CAS No.: 39277-13-9
Molecular Formula: Na2PtBr6.6H2O
Formula Weight: 828.49 (720.49anhy)
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00014237
Formuła:
Br₆Na₂Pt Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014237 Numer CAS: 39277-13-9 Numer WE (dawny EINECS): 254-398-8 |