Fmoc-D-Dab(Boc)-OH 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(R)-4-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)butyric acid
H62954.03
H62954.06
H62954.03EA
1190
PLN
H62954.03
H62954.06
Fmoc-D-Dab(Boc)-OH 98%
Fmoc-D-Dab(Boc)-OH
Purity: 98%
CAS No.: 114360-56-4
Molecular Formula: C24H28N2O6
Formula Weight: 440.49
Physical Form: Powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD00798647
Formuła:
C₂₄H₂₈N₂O₆ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00798647 Numer CAS: 114360-56-4 |