chlorek srebra 4,9% in water, nanoparticle dispersion <200nm APS NW
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 7783-90-6
Molecular Formula: AgCl
Formula Weight: 143.32
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Density: 1.038
Appearance: White opaque
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8509
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00003399
Formuła:
AgCl Gęstość: 1,038 Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00003399 Numer CAS: 7783-90-6 Numer WE (dawny EINECS): 232-033-3 Jednostka: 3082 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,8509 |