Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H62947.03
H62947.06
H62947.03EA
1260
PLN
H62947.03
H62947.06
Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Boc-D-4-Cyanophenylalanine
Purity: 98%
CAS No.: 146727-62-0
Molecular Formula: C15H18N2O4
Formula Weight: 290.31
Beilstein Reference: 9339089
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00672527
Formuła:
C₁₅H₁₈N₂O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00672527 Numer CAS: 146727-62-0 ADR: 6.1,III |