Fmoc-D-Orn(Boc)-OH 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Nδ-Boc-Nα-Fmoc-D-ornithine
H62930.03
H62930.06
H62930.03EA
517
PLN
H62930.03
H62930.06
Fmoc-D-Orn(Boc)-OH 95%
Fmoc-D-Orn(Boc)-OH
Purity: 95%
CAS No.: 118476-89-4
Molecular Formula: C25H30N2O6
Formula Weight: 454.52
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow
MDL No.: MFCD00077065
Formuła:
C₂₅H₃₀N₂O₆ MW: 454.523 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00077065 Numer CAS: 118476-89-4 |