pallad ≥99.95% (metals basis), proszek , APS 0.35-0.8 micron
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
47249.77
47249.03
47249.06
47249.77EA
285
PLN
47249.77
47249.03
47249.06
pallad ≥99.95% (metals basis), proszek , APS 0.35-0.8 micron
Palladium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-05-3
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011167
Formuła:
Pd Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011167 Numer CAS: 7440-05-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-115-6 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,II |