Boc-N-Me-Val-OH 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H62771.03
H62771.06
H62771.03EA
637
PLN
H62771.03
H62771.06
Boc-N-Me-Val-OH 95%
Boc-N-Me-Val-OH
Purity: 95%
CAS No.: 45170-31-8
Molecular Formula: C11H21NO4
Formula Weight: 231.29
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 2646180
Optical Rotation: -94°(c=0.5 in ethanol)
MDL No.: MFCD00038760
Formuła:
C₁₁H₂₁NO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00038760 Numer CAS: 45170-31-8 |