Methyl (3-bromo-5-fluorophenyl)acetate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H62561.03
H62561.06
H62561.03EA
1730
PLN
H62561.03
H62561.06
Methyl (3-bromo-5-fluorophenyl)acetate 96%
Methyl (3-bromo-5-fluorophenyl)acetate
Purity: 96%
CAS No.: 937732-38-2
Molecular Formula: C9H8BrFO2
Formula Weight: 247.06
Physical Form: Solid
Formuła:
C₉H₈BrFO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD20489056 Numer CAS: 937732-38-2 |