Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl (S)-(+)-2-oxopyrrolidine-5-carboxylate, H-Pyr-OMe
H62543.06
H62543.14
H62543.06EA
263
PLN
H62543.06
H62543.14
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate 97%
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 4931-66-2
Molecular Formula: C6H9NO3
Formula Weight: 143.14
Flash Point: 113°(235°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.226
Refractive Index: 1.4860
Appearance: Pale yellow
Boiling Point: 90°/0.3mm
Optical Rotation: +10°(c=1 in ethanol)
MDL No.: MFCD00080931
Formuła:
C₆H₉NO₃ MW: 143.14 g/mol Temp. Wrzenia: 90 °C (0.3 mmHg) Gęstość: 1.226 Temp. Zapłonu: 113 °C (235 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00080931 Numer CAS: 4931-66-2 Numer WE (dawny EINECS): 225-567-3 |