3-Fluoro-4-(4-morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)morpholine
H62530.MD
H62530.03
H62530.MDEA
949
PLN
H62530.MD
H62530.03
3-Fluoro-4-(4-morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
3-Fluoro-4-(4-morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 1073354-74-1
Molecular Formula: C17H25BFNO3
Formula Weight: 321.19
Physical Form: Solid
Melting Point: 35-40°
MDL No.: MFCD09027076
Formuła:
C₁₇H₂₅BFNO₃ Temp. topnienia: 35…40 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09027076 Numer CAS: 1073354-74-1 |