H-ORN(Z)-OH 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Nδ-Benzyloxycarbonyl-L-ornithine
H62435.03
H62435.06
H62435.14
H62435.03EA
257
PLN
H62435.03
H62435.06
H62435.14
H-ORN(Z)-OH 98%
H-ORN(Z)-OH
Purity: 98%
CAS No.: 3304-51-6
Molecular Formula: C13H18N2O4
Formula Weight: 266.29
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00038200
Formuła:
C₁₃H₁₈N₂O₄ MW: 266.297 g/mol Temp. topnienia: 248…252 °C Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00037220 Numer CAS: 3304-51-6 Numer WE (dawny EINECS): 221-980-8 |