Drukuj
Boc-Glu-NH₂ 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 4-(Boc-amino)-4-carbamoylbutyric acid
H62305.03 H62305.06
H62305.03EA 651 PLN
H62305.03 H62305.06
Boc-Glu-NH₂ 98%
Boc-Glu-NH₂
Purity: 98% CAS No.: 18800-74-3 Molecular Formula: C10H18N2O5 Formula Weight: 246.26 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00070081
Formuła: C₁₀H₁₈N₂O₅
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070081
Numer CAS: 18800-74-3