2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(2-Bromo-4-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
H62200.03
H62200.06
H62200.03EA
1730
PLN
H62200.03
H62200.06
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride 96%
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Purity: 96%
CAS No.: 289038-14-8
Molecular Formula: C7H7BrFN.HCl
Formula Weight: 240.50
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00672922
Formuła:
C₇H₈BrClFN MW: 240.5 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00672922 Numer CAS: 289038-14-8 |