2-Bromo-6-fluorobenzylamine hydrochloride 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1-(2-Bromo-6-fluorophenyl)methanamine hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, 2-bromo-6-fluoro-, hydrochloride (1:1)
H62086.03
H62086.06
H62086.03EA
1730
PLN
H62086.03
H62086.06
2-Bromo-6-fluorobenzylamine hydrochloride 96%
2-Bromo-6-fluorobenzylamine hydrochloride
Purity: 96%
CAS No.: 1214330-90-1
Molecular Formula: C7H7BrFN.HCl
Formula Weight: 240.50
Physical Form: Solid
Formuła:
C₇H₇BrFN·HCl MW: 240.50 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD12546112 Numer CAS: 1214330-90-1 |