Boc-Phe(4-CN)-OH 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H62023.03
H62023.06
H62023.03EA
1040
PLN
H62023.03
H62023.06
Boc-Phe(4-CN)-OH 95%
Boc-Phe(4-CN)-OH
Purity: 95%
CAS No.: 131724-45-3
Molecular Formula: C15H18N2O4
Formula Weight: 290.31
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 156-160°
Beilstein Reference: 7715793
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00672526
Formuła:
C₁₅H₁₈N₂O₄ Temp. topnienia: 156…160 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00672526 Numer CAS: 131724-45-3 ADR: 6.1,III |