Kwas 3-bromoantranilowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 97%
CAS No.: 20776-51-6
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.03
Flash Point: 161°(322°F)
Physical Form: Solid
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 174-178°
Beilstein Reference: 2936928
MDL No.: MFCD03618453
Formuła:
C₇H₆BrNO₂ Temp. topnienia: 174…178 °C Temp. Zapłonu: 161 °C (322 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03618453 Numer CAS: 20776-51-6 |