6-Chloropyridine-2,3-diamine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,3-Diamino-6-chloropyridine
H61716.03
H61716.06
H61716.03EA
559
PLN
H61716.03
H61716.06
6-Chloropyridine-2,3-diamine 95%
6-Chloropyridine-2,3-diamine
Purity: 95%
CAS No.: 40851-95-4
Molecular Formula: C5H6ClN3
Formula Weight: 143.57
Storage Temperature: -30°C to -10°C
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00209966
Formuła:
C₅H₆ClN₃ |
Numer MDL:
MFCD00209966 Numer CAS: 40851-95-4 ADR: 6.1,III |