3-Bromo-5-methylaniline 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H61519.03
H61519.06
H61519.03EA
516
PLN
H61519.03
H61519.06
3-Bromo-5-methylaniline 98%
3-Bromo-5-methylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 74586-53-1
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.05
Physical Form: Powder
Appearance: Brown
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD11845553
Formuła:
C7H8BrN Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD11845553 Numer CAS: 74586-53-1 Numer WE (dawny EINECS): 277-932-1 ADR: 6.1,III |