(5-bromothien-2-yl)methanol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(5-Bromothien-2-yl)methanol, 5-Bromo-2-thiophenemethanol
H61493.06
H61493.14
H61493.06EA
1350
PLN
H61493.06
H61493.14
(5-bromothien-2-yl)methanol 95%
(5-bromothien-2-yl)methanol
Purity: 95%
CAS No.: 79387-71-6
Molecular Formula: C5H5BrOS
Formula Weight: 193.06
Physical Form: Liquid
Appearance: Pale yellow
MDL No.: MFCD06202626
Formuła:
C₅H₅BrOS Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06202626 Numer CAS: 79387-71-6 |