(2,6-dimethylphenyl)methanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2,6-Dimethylbenzyl alcohol
H61409.MD
H61409.03
H61409.06
H61409.MDEA
322
PLN
H61409.MD
H61409.03
H61409.06
(2,6-dimethylphenyl)methanol 98%
(2,6-dimethylphenyl)methanol
Purity: 98%
CAS No.: 62285-58-9
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00128004
Formuła:
C₉H₁₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00128004 Numer CAS: 62285-58-9 |