Drukuj
N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminohexanoic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]hexanoic Acid, 6-(Boc-amino)hexanoic Acid, Boc-6-Ahx-OH, N-Boc-6-aminohexanoic Acid, Boc-ε-Acp-OH
H61350.06 H61350.14
H61350.06EA 715 PLN
H61350.06 H61350.14
N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminohexanoic acid 95%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminohexanoic acid
Purity: 95% CAS No.: 6404-29-1 Molecular Formula: C11H21NO4 Formula Weight: 231.29 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 35-40° Beilstein Reference: 2049561 MDL No.: MFCD00037798
Formuła: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231.29 g/mol
Temp. topnienia: 35…40 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00037798
Numer CAS: 6404-29-1