Drukuj
N-Boc-D-serine methyl ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H61296.06 H61296.14
H61296.06EA 655 PLN
H61296.06 H61296.14
N-Boc-D-serine methyl ester 97%
N-Boc-D-serine methyl ester
Purity: 97% CAS No.: 95715-85-8 Molecular Formula: C9H17NO5 Formula Weight: 219.23 Flash Point: 113°(235°F) Physical Form: Liquid Density: 1.080 Refractive Index: 1.4530 Appearance: Colourless to yellow Boiling Point: 215° Optical Rotation: +18° (c=5 in methanol) MDL No.: MFCD00270516
Formuła: C₉H₁₇NO₅
Temp. Wrzenia: 215 °C
Gęstość: 1,080
Temp. Zapłonu: 113 °C (235 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00270516
Numer CAS: 95715-85-8