Ytterbium 99,9 REO basis, powder < 200 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Argon_filled
45920.04
45920.09
45920.18
45920.04EA
1360
PLN
45920.04
45920.09
45920.18
Ytterbium 99,9 REO basis, powder < 200 mesh
Ytterbium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-64-4
Physical Form: Packaged under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Silver
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011286
Formuła:
Yb MW: 173.04 g/mol Temp. Wrzenia: 1427 Temp. topnienia: 824 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011286 Numer CAS: 7440-64-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-173-2 Jednostka: 3089 ADR: 4.1 II Klasyfikacja Merck : 12,10239 |