Bis[2-(di-t-butylphosphino)ethyl]amine 10% (w/w) in THF
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H60493.03
H60493.06
H60493.14
H60493.03EA
389
PLN
H60493.03
H60493.06
H60493.14
Bis[2-(di-t-butylphosphino)ethyl]amine 10% (w/w) in THF
Bis[2-(di-t-butylphosphino)ethyl]amine
- Refractive Index: 1.4180
- Odour: Unpleasant
CAS No.: 944710-34-3
Molecular Formula: C20H45NP2
Formula Weight: 361.53
Refractive Index: 1.4180
Odour: Unpleasant
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD17014018
Formuła:
C₂₀H₄₅NP₂ MW: 361.535 g/mol Gęstość: 0.911 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD17014018 Numer CAS: 944710-34-3 Jednostka: 1993 ADR: 3 II |