4-(1-Hydroxyethyl)pyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H58711.06
H58711.15
H58711.06EA
866
PLN
H58711.06
H58711.15
4-(1-Hydroxyethyl)pyridine 97%
4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 42732-22-9
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 51-55°
MDL No.: MFCD00077867
Formuła:
C₇H₉NO Temp. topnienia: 51…55 °C |
Numer MDL:
MFCD00077867 Numer CAS: 23389-75-5 |