Drukuj
3-Pyridin-4-ylpropionic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H58655.03 H58655.06
H58655.03EA 1230 PLN
H58655.03 H58655.06
3-Pyridin-4-ylpropionic acid 97%
3-Pyridin-4-ylpropionic acid
Purity: 97% CAS No.: 6318-43-0 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.16 Melting Point: 231° Beilstein Reference: 122234 MDL No.: MFCD00084846
Formuła: C₈H₉NO₂
Temp. topnienia: 231 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084846
Numer CAS: 6318-43-0