3-(2-Pyridyl)propionic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(2-Pyridyl)propionic Acid
H58619.03
H58619.06
H58619.03EA
1120
PLN
H58619.03
H58619.06
3-(2-Pyridyl)propionic acid 97%
3-(2-Pyridyl)propionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 15197-75-8
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
MDL No.: MFCD00995159
Formuła:
C₈H₉NO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00995159 Numer CAS: 15197-75-8 |