tert-Butyl-N-(1,3-thiazol-2-yl)carbamate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
tert-Butyl thiazol-2-ylcarbamate
H58561.06
H58561.15
H58561.06EA
1240
PLN
H58561.06
H58561.15
tert-Butyl-N-(1,3-thiazol-2-yl)carbamate 97%
tert-Butyl-N-(1,3-thiazol-2-yl)carbamate
Purity: 97%
CAS No.: 170961-15-6
Molecular Formula: C8H12N2O2S
Formula Weight: 200.25
Melting Point: 180-185°
MDL No.: MFCD09038327
Formuła:
C₈H₁₂N₂O₂S MW: 200.26 g/mol Temp. topnienia: 180…185 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09038327 Numer CAS: 170961-15-6 |