4-(Azidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H58401.03
H58401.06
H58401.03EA
751
PLN
H58401.03
H58401.06
4-(Azidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-(Azidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 1239481-05-0
Molecular Formula: C13H19BN3O2
Formula Weight: 260.12
MDL No.: MFCD20922785
Formuła:
C₁₃H₁₉BN₃O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD20922785 Numer CAS: 1239481-05-0 |