2-n-Propyl-1-pentanol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H57954.03
H57954.06
H57954.03EA
369
PLN
H57954.03
H57954.06
2-n-Propyl-1-pentanol 97%
2-n-Propyl-1-pentanol
Purity: 97%
CAS No.: 58175-57-8
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 72°(162°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.83
Refractive Index: 1.4300
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 80-82°/12mm
MDL No.: MFCD00010260
Formuła:
C₈H₁₈O MW: 130.23 g/mol Temp. Wrzenia: 80…82 °C (12 mmHg) Gęstość: 0.83 Temp. Zapłonu: 72 °C (162 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010260 Numer CAS: 58175-57-8 |