Oxetan-3-ol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Hydroxyoxetane
H57928.06
H57928.03
H57928.06EA
1040
PLN
H57928.06
H57928.03
Oxetan-3-ol 95%
Oxetan-3-ol
Purity: 95%
CAS No.: 7748-36-9
Molecular Formula: C3H6O2
Formula Weight: 74.08
Flash Point: 87°(189°F)
Refractive Index: 1.438
Boiling Point: 153°
MDL No.: MFCD09056790
Formuła:
C₃H₆O₂ Temp. Wrzenia: 153 °C Gęstość: 1,167 Temp. Zapłonu: 87 °C (189 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09056790 Numer CAS: 7748-36-9 |