1-Benzyl-5-bromoindole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Benzyl-5-bromo-1H-indole
H57676.03
H57676.06
H57676.03EA
636
PLN
H57676.03
H57676.06
1-Benzyl-5-bromoindole 97%
1-Benzyl-5-bromoindole
Purity: 97%
CAS No.: 10075-51-1
Molecular Formula: C15H12BrN
Formula Weight: 286.17
MDL No.: MFCD04337704
Formuła:
C₁₅H₁₂BrN Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04337704 Numer CAS: 10075-51-1 |