2-n-Propylheptanoic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H57414.MD
H57414.03
H57414.MDEA
467
PLN
H57414.MD
H57414.03
2-n-Propylheptanoic acid 97%
2-n-Propylheptanoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 31080-39-4
Molecular Formula: C10H20O2
Formula Weight: 172.27
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to pale yellow
MDL No.: MFCD01723758
Formuła:
C₁₀H₂₀O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01723758 Numer CAS: 31080-39-4 |