Pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H57365.MD
H57365.03
H57365.MDEA
224
PLN
H57365.MD
H57365.03
Pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride 95%
Pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 953079-94-2
Molecular Formula: C5H9NO2.HCl
Formula Weight: 151.59
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₅H₁₀ClNO₂ Temp. topnienia: 30…38 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD06801272 Numer CAS: 953079-94-2 |