3-Aminooxetane-3-carboxylic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H57291.MD
H57291.ME
H57291.MDEA
1150
PLN
H57291.MD
H57291.ME
3-Aminooxetane-3-carboxylic acid 95%
3-Aminooxetane-3-carboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 138650-24-5
Molecular Formula: C4H7NO3
Formula Weight: 117.1
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 205-210°
MDL No.: MFCD11035888
Formuła:
C₄H₇NO₃ Temp. topnienia: 205…210 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD11035888 Numer CAS: 138650-24-5 |